4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 325 EUR
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Redox indicator.
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 262 °C
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007860
Núm. CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II