4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53079-1G OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA 87 EUR
APOSOR53079-1G APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169058
Núm. CAS: 50870-44-5