3-Hidroxibenzohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
OR53082-1G
OR53082-25G
OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA
21.9
EUR
APOSOR53082-1G
APOSOR53082-25G
APOSOR53082-5G
3-Hidroxibenzohidrazida
3-Hidroxibenzohidrazida
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Pto. de fusión: 157…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014759 Núm. CAS: 5818-06-4 EINECS: 227-389-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...