Boc-S-trityl-L-homocysteine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53086-1G OR53086-250MG
APOSOR53086-1GEA 66.7 EUR
APOSOR53086-1G APOSOR53086-250MG
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Formula: C₂₈H₃₁NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672309
Núm. CAS: 201419-16-1