N-Etilbencilamina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine

OR5309-100ML OR5309-25ML OR5309-500ML
APOSOR5309-100MLEA 81.5 EUR
APOSOR5309-100ML APOSOR5309-25ML APOSOR5309-500ML
N-Etilbencilamina 97%
N-Etilbencilamina
Formula: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 191…194 °C/760mmHg
Densidad: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009031
Núm. CAS: 14321-27-8
UN: 2735
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR