4-Nitro-o-fenilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
OR53090-100G OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA 45.1 EUR
APOSOR53090-100G APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-fenilendiamina
4-Nitro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007724
Núm. CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3