Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl p-methoxyhydrocinnamate, Methyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01923356
Núm. CAS: 15823-04-8