EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR53094-100G OR53094-25G OR53094-5G
APOSOR53094-100GEA 203 EUR
APOSOR53094-100G APOSOR53094-25G APOSOR53094-5G
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) 98%
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina)
Formula: C₈H₁₇N₃
Densidad: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044916
Núm. CAS: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III