5-Nitrobencimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitro-1H-benzimidazole
OR53095-100G OR53095-25G
APOSOR53095-100GEA 132 EUR
APOSOR53095-100G APOSOR53095-25G
5-Nitrobencimidazol
5-Nitrobencimidazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 207…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005604
Núm. CAS: 94-52-0