Hexilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 284 EUR
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Hexilamina
Hexilamina
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 129…131 °C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008240
Núm. CAS: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8+3,I