Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR53100-100G
OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA
139
EUR
APOSOR53100-100G
APOSOR53100-25G
Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio
Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio
Formula:
C₆H₁₀Cl₂N₂O Pto. de fusión: 222 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012979 Núm. CAS: 137-09-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |