1,7-Heptanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,7-Dihydroxy heptane
OR53104-25G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 144 EUR
APOSOR53104-25G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanodiol 98%
1,7-Heptanodiol
Formula: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002987
Núm. CAS: 629-30-1