1,6-Dibromopyrene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 132 EUR
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formula: C₁₆H₈Br₂
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263746
Núm. CAS: 27973-29-1