Acetato de propilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5312-1G OR5312-5G
APOSOR5312-1GEA 68.4 EUR
APOSOR5312-1G APOSOR5312-5G
Acetato de propilo 99%
Acetato de propilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 99…102 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009372
Núm. CAS: 109-60-4