5-Cloro-o-anísaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 134 EUR
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Cloro-o-anísaldehído
5-Cloro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033854
Núm. CAS: 7035-09-8