Ortobenzoato de trietilo 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 55.1 EUR
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Ortobenzoato de trietilo 95+%
Ortobenzoato de trietilo
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Pto. Ebullición: 239…241 °C
Densidad: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009222
Núm. CAS: 1663-61-2