Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 132 EUR
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Formula: C₃₈H₃₃NO₅
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237034
Núm. CAS: 133180-01-5