Cloruro de 2-toluoílo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2-metilbenzoilo
OR5314-100G OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA 65.5 EUR
APOSOR5314-100G APOSOR5314-500G
Cloruro de 2-toluoílo 98%
Cloruro de 2-toluoílo
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 88…90 °C/12mmHg
Densidad: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000668
Núm. CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II