Acetato de fenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fenilo acetato
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Acetato de fenilo 97%
Acetato de fenilo
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 196 °C
Densidad: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008699
Núm. CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0