Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
OR53168-1G OR53168-5G
APOSOR53168-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53168-1G APOSOR53168-5G
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formula: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,13 g/mol
Pto. de fusión: 200…205 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425200
Núm. CAS: 4970-53-0