6-Cloro-1-hexeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 270 EUR
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Cloro-1-hexeno
6-Cloro-1-hexeno
Formula: C₆H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 135…136 °C
Densidad: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039391
Núm. CAS: 928-89-2
UN: 1993
ADR: 3,III