Ácido sebácico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
OR53173-1KG OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-1KGEA 0 EUR
APOSOR53173-1KG APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Ácido sebácico
Ácido sebácico
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Pto. Ebullición: 295 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 131…134 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004440
Núm. CAS: 111-20-6