3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Octahydrocyclopenta[c]pyrrole hydrochloride
OR53182-100G
APOSOR53182-100GEA 74.1 EUR
APOSOR53182-100G
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Formula: C7H14ClN
MW: 147,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411019
Núm. CAS: 112626-50-3