Potasio tiocianato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 234 EUR
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
Potasio tiocianato 98%
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: 500 °C
Pto. de fusión: 172…175 °C
Densidad: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1