Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR53199-1G OR53199-5G
APOSOR53199-1GEA 328 EUR
APOSOR53199-1G APOSOR53199-5G
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
MW: 365,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862343
Núm. CAS: 147900-46-7