Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 996 EUR
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08063161
Núm. CAS: 583878-42-6