1-Decanotiol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 34.8 EUR
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Decanotiol 96%
1-Decanotiol
Formula: C₁₀H₂₂S
Pto. Ebullición: 114 °C/13mmHg
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004884
Núm. CAS: 143-10-2
EINECS: 205-584-2