Ácido 3-bromobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromobenzoic Acid
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 114 EUR
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
Ácido 3-bromobenzoico 98%
Ácido 3-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002487
Núm. CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3