Ácido (2,6-diclorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,6-diclorofenil)borano
OR5330-25G OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-25GEA 46.8 EUR
APOSOR5330-25G APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
Ácido (2,6-diclorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,6-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064869
Núm. CAS: 73852-17-2