2,5-Dimetilindol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dimethyl-1H-indole
OR5331-1G OR5331-25G OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Dimetilindol
2,5-Dimetilindol
Formula: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005621
Núm. CAS: 1196-79-8