Ácido 2,4,6-triclorobenzoico 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5333-100G OR5333-250G OR5333-25G OR5333-500G
APOSOR5333-100GEA 89.9 EUR
APOSOR5333-100G APOSOR5333-250G APOSOR5333-25G APOSOR5333-500G
Ácido 2,4,6-triclorobenzoico 99%
Ácido 2,4,6-triclorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₃O₂
Pto. de fusión: 160…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060699
Núm. CAS: 50-43-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR