2,6-Lutidina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylpyridine
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 149 EUR
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Lutidina 98+%
2,6-Lutidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 143…145 °C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006345
Núm. CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III