5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5335-1G OR5335-25G OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA 79.9 EUR
APOSOR5335-1G APOSOR5335-25G APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₈H₈ClN
Pto. Ebullición: 93…98 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01941330
Núm. CAS: 25658-80-4