Cloruro de 2-clorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Chlorobenzoyl chloride
OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
Cloruro de 2-clorobenzoilo 97%
Cloruro de 2-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 237…239 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000660
Núm. CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II