2-Clorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Clorotolueno
OR5337-1KG OR5337-250G OR5337-5KG
APOSOR5337-1KGEA 36.4 EUR
APOSOR5337-1KG APOSOR5337-250G APOSOR5337-5KG
2-Clorotolueno 99%
2-Clorotolueno
Formula: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Pto. Ebullición: 157…159 °C
Pto. de fusión: –36 °C
Densidad: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000562
Núm. CAS: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02190