Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C5H4N2O2
MW: 124,10 g/mol
Pto. de fusión: 259…261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00856162
Núm. CAS: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2