2-Iodobutano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 58 EUR
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodobutano 98%
2-Iodobutano
Formula: C₄H₉I
MW: 184.02 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C
Pto. de fusión: –104 °C
Densidad: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001072
Núm. CAS: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01573