2-Mercaptothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5341-1G OR5341-5G
APOSOR5341-1GEA 108 EUR
APOSOR5341-1G APOSOR5341-5G
2-Mercaptothiazole 97%
2-Mercaptothiazole
Formula: C₃H₃NS₂
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022449
Núm. CAS: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4