Cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
Cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
Cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
Formula: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246,76 g/mol
Pto. de fusión: 39…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173759
Núm. CAS: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II