Alcohol 4-benciloxibencílico 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 221 EUR
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
Alcohol 4-benciloxibencílico 95+%
Alcohol 4-benciloxibencílico
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Pto. de fusión: 86…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004654
Núm. CAS: 836-43-1