Ácido o-anísico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 655 EUR
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
Ácido o-anísico 98%
Ácido o-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 200 °C
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002431
Núm. CAS: 579-75-9