3,5-Dihidroxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 219 EUR
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihidroxibenzonitrilo 98%
3,5-Dihidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016453
Núm. CAS: 19179-36-3