3,5-Lutidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dimethylpyridine
OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-250GEA 43.5 EUR
APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutidina 99%
3,5-Lutidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 169…170 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006404
Núm. CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III