Ácido 3-hidroxibenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Hydroxybenzoic Acid
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 11.8 EUR
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
Ácido 3-hidroxibenzoico 99%
Ácido 3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. de fusión: 200…203 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002506
Núm. CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5