3-Metilbutanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
OR5350-250ML
APOSOR5350-250MLEA 87 EUR
APOSOR5350-250ML
3-Metilbutanona 98%
3-Metilbutanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008919
Núm. CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II