3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5352-25G OR5352-1G OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA 403 EUR
APOSOR5352-25G APOSOR5352-1G APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209666
Núm. CAS: 51557-26-7