Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 108 EUR
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico 98%
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632203
Núm. CAS: 99768-12-4