4-Metoxibenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Metoxibenzofenona
OR5356-100G OR5356-25G OR5356-500G
APOSOR5356-100GEA 27.7 EUR
APOSOR5356-100G APOSOR5356-25G APOSOR5356-500G
4-Metoxibenzofenona 98%
4-Metoxibenzofenona
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 354…356 °C
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008403
Núm. CAS: 611-94-9