4-Amino-6-methoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5359-1G
OR5359-10G
OR5359-25G
APOSOR5359-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5359-1G
APOSOR5359-10G
APOSOR5359-25G
4-Amino-6-methoxypyrimidine
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Formula:
C₅H₇N₃O Pto. de fusión: 157…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129983 Núm. CAS: 696-45-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...