Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 58 EUR
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo 98+%
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo
Formula: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Pto. de fusión: 94…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007433
Núm. CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II